Läs mer
Syror matris spike, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ACIDS MATRIX SPIKE
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-chlorophenol, chlorocresol, phenol, pentachlorophenol