Läs mer
Acifluorfen-2-amino, TRC
Produktkod. 30180268
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180268 100 mg
30179861 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180268 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA189970100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74274-36-5
Molekylformel C14 H9 Cl F3 N O3
Molekylvikt (g/mol) 331.67
Synonym 2-Amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid, 4-Amino-3-carboxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether
IUPAC-namn 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid
LEDER Nc1ccc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acifluorfen-2-amino
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-10-5-7(14(16,17)18)1-4-12(10)22-8-2-3-11(19)9(6-8)13(20)21/h1-6H,19H2,(H,20,21)
Formel vikt 331.0223