Läs mer
Acifluorfen (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acifluorfen |
| CAS | 50594-66-6 |
| Molekylformel | C14 H7 Cl F3 N O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid, 2-Nitro-5-(2-chloro-4-trifluoromethylphenoxy)benzoic acid, 3-Carboxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyl-4-nitrodiphenyl ether, Acifluorfen, Acifluorfen H, Acifluorfene, PPG 847 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7ClF3NO5/c15-10-5-7(14(16,17)18)1-4-12(10)24-8-2-3-11(19(22)23)9(6-8)13(20)21/h1-6H,(H,20,21) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.66 |
| Formel vikt | 360.9965 |