Läs mer
Acifluorfen-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314996
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314996 1 ml
1 options
Produktkod. 30314996 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10031000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acifluorfen methyl ester
CAS 50594-67-7
Analyt- eller komponentnamn Acifluorfen methyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H9 Cl F3 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H9ClF3NO5/c1-24-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20(22)23)25-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn methyl 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 375.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 375.0121 g/mol