Läs mer
Acifluorfen-methyl-2-amino, TRC
Produktkod. 30006857
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006857 50 mg
30011987 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18997550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58105-66-1
Molekylformel C15 H11 Cl F3 N O3
Molekylvikt (g/mol) 345.7
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, methyl ester, 4-Amino-3-carbomethoxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether
IUPAC-namn methyl 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
LEDER COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acifluorfen-methyl-2-amino
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO3/c1-22-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20)23-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,20H2,1H3
Formel vikt 345.038