Läs mer
Acipimox, MedChemExpress
Produktkod. 16428216
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16428216 100 mg
16414327 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16428216 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0283
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acipimox
CAS 51037-30-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym K-9321
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (129.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C[N+]([O-])=C(C)C=N1)O
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.12
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation