Läs mer
Acipimox, Thermo Scientific™
Produktkod. 17555535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17555535 5 g
17545535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17555535 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466990050
Kemiska identifierare
CAS 51037-30-0
Molekylformel C6 H6 N2 O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acipimox
Kvantitet 5 g
Löslighet Löslig i metanol
Merck Index 13-113
Smältpunkt 180 °C till 190 °C
Formel vikt 154.12
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till Nästan-vitt
Renhet ≥98,0 %
InChI-nyckel DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-]
IUPAC-namn 2-carboxy-6-methylpyrazin-1-ium-1-olate
Molekylvikt (g/mol) 154.13