missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acipimox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acipimox |
| CAS | 51037-30-0 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, 4-oxide, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, 4-oxide (9CI), 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 4-oxide, 5-Methylpyrazinecarboxylic acid 4-oxide, Acipimox, K 9321, Olbemox, Olbetam |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O3/c1-4-2-7-5(6(9)10)3-8(4)11/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | Cc1cnc(c[n+]1[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methyl-4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.12 |
| Formel vikt | 154.0378 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?