Läs mer
Acitretin, LoGiCal
Produktkod. 30459941
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459941 10 mg
1 options
Produktkod. 30459941 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3427.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acitretin
CAS 55079-83-9
Analyt- eller komponentnamn Acitretin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Acitretin, (all-E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
Lösningstyp Neat
LEDER COc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)c(C)c1C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 326.1882 g/mol