Läs mer
Acivicin, 98+%
Produktkod. 15435379
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435379 25 mg 25mg
15425379 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63105.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
CAS: 42228-92-2 | C5H7ClN2O3 | 178,572 g/mol
Hämmar glutaminamidotransferaser i purin- och pyrimidinsyntesvägar. Tumörtillväxthämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Hämmar glutaminamidotransferaser i purin- och pyrimidinsyntesvägar
  • Tumörtillväxthämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42228-92-2
Molekylformel C5H7ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.572
MDL-nummer MFCD00058450
InChI-nyckel QAWIHIJWNYOLBE-OKKQSCSOSA-N
Synonym acivicin, antibiotic at 125, acivicine, acivicino, acivicinum, unii-o0x60k76i6, acia, alphas,5s-alpha-amino-3-chloro-2-isoxazoline-5-acetic acid, acivicin usan:inn, acivicine inn-french
PubChem CID 294641
ChEBI CHEBI:74545
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-[(5S)-3-klor-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]ättiksyra
LEDER C1C(ON=C1Cl)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acivicin
Smältpunkt 209 °C till 211 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 10 mg/ml med uppvärmning
Formel vikt 178.57
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.