missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acivicin, 98+%

Produktkod. p-7042604
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425379 10 mg 10mg
15435379 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63105.MA
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 42228-92-2 | C5H7ClN2O3 | 178,572 g/mol

Hämmar glutaminamidotransferaser i purin- och pyrimidinsyntesvägar. Tumörtillväxthämmare

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

  • Hämmar glutaminamidotransferaser i purin- och pyrimidinsyntesvägar
  • Tumörtillväxthämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 42228-92-2
Molekylformel C5H7ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.572
MDL-nummer MFCD00058450
InChI-nyckel QAWIHIJWNYOLBE-OKKQSCSOSA-N
Synonym acivicin, antibiotic at 125, acivicine, acivicino, acivicinum, unii-o0x60k76i6, acia, alphas,5s-alpha-amino-3-chloro-2-isoxazoline-5-acetic acid, acivicin usan:inn, acivicine inn-french
PubChem CID 294641
ChEBI CHEBI:74545
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-[(5S)-3-klor-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]ättiksyra
LEDER C1C(ON=C1Cl)C(C(=O)O)N

Especificaciones

Kemiskt namn eller material Acivicin
Smältpunkt 209 °C till 211 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 10 mg/ml med uppvärmning
Formel vikt 178.57
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.