Läs mer
Acivicin, TRC
Produktkod. 30136379
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136379 25 mg
17943245 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA19015025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42228-92-2
Molekylformel C5H7ClN2O3
Synonym (αS,5S)-α-Amino-3-klor-4,5-dihydro-5-isoxazoleättiksyra∣[S-(R,R* *)]-α-Amino-3-klor-4,5-dihydro-5-isoxazoleättiksyra∣AT 125∣Antibiotika AT 125∣NSC 163501∣U 42126∣(+)-Acivicin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acivicin
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Molekylvikt (g/mol) 178.57