missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aclarubicin, TRC

Produktkod. 30320151
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320151 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1901601MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aclarubicin
CAS 57576-44-0
Molekylformel C42H53NO15
Kvantitet 1 mg
Synonym (1R,2R,4S)-2-Ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-4-[[2,3,6-trideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-4-O-[(2R,6S)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-1-naphthacenecarboxylic Acid Methyl Ester, [1R-(1α,2β,4β)]-2-Ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-4-[[2,3,6-trideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-4-O-[(2R-trans)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-1-naphthacenecarboxylic Acid Methyl Ester, Aclacinomycin A, Aclacur, Antibiotic 3082A, Antibiotic 77-3082A, Antibiotic MA 144A1, Jaclacin, NSC 208734
InChI formel InChI=1S/C42H53NO15/c1-8-42(51)17-28(33-22(35(42)41(50)52-7)14-23-34(38(33)49)37(48)32-21(36(23)47)10-9-11-26(32)45)56-30-15-24(43(5)6)39(19(3)54-30)58-31-16-27(46)40(20(4)55-31)57-29-13-12-25(44)18(2)53-29/h9-11,14,18-20,24,27-31,35,39-40,45-46,49,51H,8,12-13,15-17H2,1-7H3/t18-,19-,20-,24-,27-,28-,29-,30-,31-,35-,39+,40+,42+/m0/s1
LEDER OC1=C2C(C(C(C=C([C@@H](C(OC)=O)[C@@](O)(CC)C[C@@H]3O[C@@]4([H])C[C@H](N(C)C)[C@H](O[C@]5([H])O[C@@H](C)[C@@H](O[C@@]6([H])CCC([C@H](C)O6)=O)[C@@H](O)C5)[C@H](C)O4)C3=C7O)=C7C2=O)=O)=CC=C1
IUPAC-namn methyl (1R,2R,4S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-(dimethylamino)-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-hydroxy-6-methyl-5-[(2R,6S)-6-methyl-5-oxooxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetracene-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 811.87
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.