missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aclarubicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aclarubicin |
| CAS | 57576-44-0 |
| Molekylformel | C42H53NO15 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1R,2R,4S)-2-Ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-4-[[2,3,6-trideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-4-O-[(2R,6S)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-1-naphthacenecarboxylic Acid Methyl Ester, [1R-(1α,2β,4β)]-2-Ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-4-[[2,3,6-trideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-4-O-[(2R-trans)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-1-naphthacenecarboxylic Acid Methyl Ester, Aclacinomycin A, Aclacur, Antibiotic 3082A, Antibiotic 77-3082A, Antibiotic MA 144A1, Jaclacin, NSC 208734 |
| InChI formel | InChI=1S/C42H53NO15/c1-8-42(51)17-28(33-22(35(42)41(50)52-7)14-23-34(38(33)49)37(48)32-21(36(23)47)10-9-11-26(32)45)56-30-15-24(43(5)6)39(19(3)54-30)58-31-16-27(46)40(20(4)55-31)57-29-13-12-25(44)18(2)53-29/h9-11,14,18-20,24,27-31,35,39-40,45-46,49,51H,8,12-13,15-17H2,1-7H3/t18-,19-,20-,24-,27-,28-,29-,30-,31-,35-,39+,40+,42+/m0/s1 |
| LEDER | OC1=C2C(C(C(C=C([C@@H](C(OC)=O)[C@@](O)(CC)C[C@@H]3O[C@@]4([H])C[C@H](N(C)C)[C@H](O[C@]5([H])O[C@@H](C)[C@@H](O[C@@]6([H])CCC([C@H](C)O6)=O)[C@@H](O)C5)[C@H](C)O4)C3=C7O)=C7C2=O)=O)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | methyl (1R,2R,4S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-(dimethylamino)-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-hydroxy-6-methyl-5-[(2R,6S)-6-methyl-5-oxooxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetracene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 811.87 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?