missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aclatonium Napadisilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aclatonium Napadisilate |
| CAS | 55077-30-0 |
| Molekylformel | 2 C10 H20 N O4 . C10 H6 O6 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Aclatonium Napadisilate, 2-[2-(Acetyloxy)-1-oxopropoxy]-N,N,N-trimethyl-1,5-naphthalenedisulfonate Ethanaminium (2:1), Abovis, TM 723 |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H20NO4.C10H8O6S2/c2*1-8(15-9(2)12)10(13)14-7-6-11(3,4)5;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h2*8H,6-7H2,1-5H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/q2*+1;/p-2 |
| LEDER | CC(OC(=O)C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.CC(OC(=O)C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-acetyloxypropanoyloxy)ethyl-trimethylazanium;naphthalene-1,5-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 722.821 |
| Formel vikt | 722.239 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?