Läs mer
Aclidinium Bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16476396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16476396 100 mg 100mg
16475968 10 mg -
16442117 50 mg -
16418597 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14144
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Aclidinium Bromide (LAS 34273; LAS-W 330) is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist. Aclidinium Bromide has the potential for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Aclidinium Bromide (LAS 34273
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aclidinium Bromide
CAS 320345-99-1
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H30BrNO4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym LAS 34273 LAS-W 330
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 564.55
Formel vikt 564.55
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation