missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aclonifen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aclonifen |
| CAS | 74070-46-5 |
| Molekylformel | C12 H9 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxybenzenamine, 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline, Aclonifen, Bandren, Bandur, CME 127, Challenge 600, KUB 3359 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.66 |
| Formel vikt | 264.0302 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?