Läs mer
Micronova™ ACME gängadaptrar
Produktkod. 12847033 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (engelska):
5,75 tum.
8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12847033 8 tum Varje
12857033 5,75 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12847033 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer SSA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.00 SEK
    575.04 SEK / Paket med 1
    Save 30.96 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
De två versionerna av ACME-adaptrar av rostfritt stål ansluter gängade borst- och moppadaptrar till Quick Disconnect, SSU Series Handles (SSA-3), eller anslut Quick Disconnect-moppadaptrar till gängade handtag (SSA-2).
De Micronova ACME trådadaptrar fungerar som kopplingen mellan olika Micronova Adaptrar och antingen gängade eller snabbkopplingshandtag. SSA-2 tjänar till att ansluta en rad Quick Disconnect-moppadaptrar och rengöringsverktyg med gängade handtag, såsom handtag i STA-serien. SSA-3 tjänar till att ansluta en rad gängade borstar och moppadaptrar, såsom QPSL-serien, med handtagen i SSU-serien Quick Disconnect i rostfritt stål.
  • ACME gängade adaptrar
  • Rostfritt stål med polyketonkopplingar
  • Ansluter olika adaptrar till antingen gängade eller snabbkopplade handtag
  • SSA-2 ansluter gängade handtag till QD-mopp och verktygsadaptrar
  • SSA-3 ansluter gängade mopp- och borstadaptrar till QD SSU-handtag
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Acme gängadapter hona
Längd (engelska) 8 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 20 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Gängad kontakt för handtag och QD-moppadaptrar och verktyg
För användning med (applikation) För isolatorer och liknande slutna kåpor, låt vaktmästarhuvuden eller handtag läggas till det universella systemet
Färgkodad Nej
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyketon