Läs mer
R&D Systems™ ACN9 Overexpression Lysate
Produktkod. 18240984 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18240984 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18240984 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL107242
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The ACN9 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24626 and based on accession number NM_2186. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens ACN9 homolog (S. cerevisiae) (ACN9), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Gensymbol SDHAF3
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only