missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acofide Trihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acofide Trihydrate |
| CAS | 773092-05-0 |
| Molekylformel | C21H30N4O5S . (HCl) . 3(H2O) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acotiamide Hydrochloride Trihydrate, N-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxamide Hydrochloride Trihydrate. |
| LEDER | O.O.O.Cl.COc1cc(O)c(cc1OC)C(=O)Nc2nc(cs2)C(=O)NCCN(C(C)C)C(C)C |
| Formel vikt | 540.2021 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?