Läs mer
Aconitate hydratase B Antibody (09), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18603888 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18603888 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18603888 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306091PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Aconitate hydratase B Monoclonal specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Aconitate hydratase B
Användningsområden Sandwich ELISA Capture
Klassificering Monoclonal
Klona 09
Konjugera PerCP
Utspädning Sandwich ELISA Capture
Formulering PBS
Gene Alias acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Aconitate hydratase B (Uniprot#: P36683; Met1-Val865).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter E. coli
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus