Läs mer
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of E. coli Aconitate hydratase B.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Aconitate hydratase B |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | HRP |
| Gene Alias | acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ |
| Värd art | Mouse |
| Kvantitet | 5 Plates |
| Regulatorisk status | RUO |
| Målarter | E. coli |
| Innehåll och lagring | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Visa mer |