Läs mer
Aconitine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aconitine |
| CAS | 302-27-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aconitine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C34 H47 N O11 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26+,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1 |
| LEDER | CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@](OC(=O)C)([C@@H]([C@H](OC)C23)[C@@H]14)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Visa mer |