Läs mer
Akonitin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424519
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424519 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15424519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62056.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 302-27-2 | C34H47NO11 | 645.746 g/mol
Öppnar tetrodotoxinkänsliga natriumkanaler. Användbar för att skapa modeller av hjärtarytmi
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Öppnar tetrodotoxinkänsliga natriumkanaler
  • Användbar för att skapa modeller av hjärtarytmi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aconitine
CAS 302-27-2
Smältpunkt 194°C to 202°C
Färg Vitt
Molekylformel C34H47NO11
MDL-nummer MFCD00082375
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1544
Beilstein 74608
Merck Index 14,118
Synonym aconitine
Löslighetsinformation Soluble in ethanol; Sparingly soluble in water
InChI-nyckel XFSBVAOIAHNAPC-OZUFZMTGSA-N
LEDER CCN1CC2(C(CC(C34C2C(C(C31)C5(C6C4CC(C6OC(=O)C7=CC=CC=C7)(C(C5O)OC)O)OC(=O)C)OC)OC)O)COC
Molekylvikt (g/mol) 645.746
PubChem CID 132470875
Formel vikt 645.75
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.