Läs mer
Aconitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aconitine |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 645.3149 |
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Molekylvikt (g/mol) | 645.74 |