Läs mer
Acoziborole, MedChemExpress
Beskrivning
Acoziborole (SCYX-7158) is an effective, safe and orally active antiprotozoal agent for the research of human african trypanosomiasis (HAT). In the T. b. brucei S427 strain, the MIC value for SCYX-7158 is 0.6 μg/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acoziborole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1266084-51-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14BF4NO3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SCYX-7158 AN5568 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (340.51 mM) |
| Visa mer |