Läs mer
ACP-105, MedChemExpress
Beskrivning
ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ACP-105 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 899821-23-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H19ClN2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl |
| Visa mer |