Läs mer
Akridin-9-karbaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 17971546
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17971546 25 mg
1 options
Produktkod. 17971546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0422.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Acridin-9-karbaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acridine-9-carbaldehyde
CAS 885-23-4
Analyt- eller komponentnamn Acridine-9-carbaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9-Acridinecarboxaldehyde, 9-Acridinealdehyde, 9-Formylacridine, NSC 158261
InChI formel InChI=1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
LEDER O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC-namn acridin-9-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 207,0684 g/mol