Läs mer
Acridine, 97 %
Produktkod. 11381367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381367 25 g 25g
11371367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01657.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 260-94-6 | C13H9N | 179,222 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 260-94-6
Molekylformel C13H9N
Molekylvikt (g/mol) 179.222
MDL-nummer MFCD00005025
InChI-nyckel DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
PubChem CID 9215
ChEBI CHEBI:36420
IUPAC-namn akridin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acridine
Smältpunkt 107 °C till 111 °C
Densitet 1.005
Kokpunkt 346 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2713
Beilstein 120200
Merck Index 14,122
Formel vikt 179.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.