missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acridine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acridine (D9) |
| Kvantitet | 4 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| Formel vikt | 188.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?