Läs mer
Acridine, Mikromol™
Beskrivning
Acridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acridine |
| CAS | 260-94-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acridine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H9 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H |
| LEDER | c1ccc2nc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | acridine |
| Visa mer |