missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acridine Orange 10-Nonyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acridine Orange 10-Nonyl Bromide |
| CAS | 75168-11-5 |
| Molekylformel | C26 H38 N3 . Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acridine Orange 10-Nonyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C |
| IUPAC-namn | 3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethyl-10-nonylacridin-10-ium-3,6-diamine;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.504 |
| Formel vikt | 471.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?