Läs mer
Acridine Orange Hemizinc Salt, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10667433
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10667433 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10667433 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11610
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Acridine Orange är lämplig för mikroskopi och som en specifik färgning för DNA och RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acridine Orange Hemizinc Salt
Smältpunkt 165°C
CAS 10127-02-3
Extinktionskoefficient 1100g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C17H20Cl3N3Zn
MDL-nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
LEDER [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-namn zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametylakridin-3,6-diamin;triklorid
Molekylvikt (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Lambda Max 488 to 492nm
Formel vikt 369.94
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Färgindex nr. 46005
Färg Orange
Kvantitet 10 g
Fysisk form Fast