Läs mer
MedChemExpress Acridine Orange hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (165.67 mM; ultrasonic and heat to 60°C) ∣ DMSO : 25 mg/mL (82.83 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.81 g/mol |
| CAS | 65-61-2 |