Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Acridine Orange, ren, ca. 55% färgämneshalt
Produktkod. 10531521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10531521 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10531521 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 300910250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acridine Orange
Smältpunkt 165 °C
CAS 10127-02-3
Odör Luktfritt
Molekylformel C17H20Cl3N3Zn
MDL-nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
UN-nummer 3143
Färgindex nr. 46005
Synonym 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, Basic Orange 14
Färg Brun/Röd
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form Pulver
LEDER [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-namn zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametylakridin-3,6-diamin;triklorid
Molekylvikt (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Formel vikt 369.94
Procent renhet 55%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N,N,N',N'-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride, compound with zinc dichloride
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.