Läs mer
Acridine Orange
Beskrivning
Fluorescerande färg för nukleinsyror. En RNA-polymerashämmare Acridine Orange fungerar som ett lysosomalt färgämne. Det används för cellcykelstudier. Det spelar en viktig roll som ett nukleinsyraselektivt fluorescerande katjoniskt färgämne, vilket är användbart för cellcykelbestämning. Vidare fungerar det som en hämmare av RNA-polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fluorescerande färg för nukleinsyror. En RNA-polymerashämmare Acridine Orange fungerar som ett lysosomalt färgämne. Det används för cellcykelstudier. Det spelar en viktig roll som ett nukleinsyraselektivt fluorescerande katjoniskt färgämne, vilket är användbart för cellcykelbestämning. Vidare fungerar det som en hämmare av RNA-polymeras.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acridine Orange |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3734978 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 438.1 |
Säkerhet och hantering
- Acridine Orange
- Varning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride, compound with zinc dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.