Läs mer
Akridin apelsin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327946
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327946 25 g 25g
11317946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13159.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438.10 g/mol
Fluorescerande färg för nukleinsyror. En RNA-polymerashämmare Acridine Orange fungerar som ett lysosomalt färgämne. Det används för cellcykelstudier. Det spelar en viktig roll som ett nukleinsyraselektivt fluorescerande katjoniskt färgämne, vilket är användbart för cellcykelbestämning. Vidare fungerar det som en hämmare av RNA-polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Fluorescerande färg för nukleinsyror. En RNA-polymerashämmare Acridine Orange fungerar som ett lysosomalt färgämne. Det används för cellcykelstudier. Det spelar en viktig roll som ett nukleinsyraselektivt fluorescerande katjoniskt färgämne, vilket är användbart för cellcykelbestämning. Vidare fungerar det som en hämmare av RNA-polymeras.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10127-02-3
Molekylformel C17H20Cl3N3Zn
Molekylvikt (g/mol) 438.10
MDL-nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
InChI-nyckel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym acridine orange c.i. 46005
PubChem CID 71774334
IUPAC-namn zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametylakridin-3,6-diamin;triklorid
LEDER [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Acridine Orange
Kvantitet 25 g
Beilstein 3734978
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 438.1
compliance-icons
Product Identifier
  • Acridine Orange
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Hazard Statement
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.