Läs mer
Acridine, TRC
Produktkod. 30137992
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137992 5 g
30137601 25 g
17930965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1909005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 260-94-6
Molekylformel C13 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Synonym Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
IUPAC-namn acridine
LEDER c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acridine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
Formel vikt 179.0735
Procent renhet >95%