missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Akridin gul, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acridine Yellow |
| CAS | 135-49-9 |
| Molekylformel | C15H15ClN3 |
| MDL-nummer | MFCD00012661 |
| InChI-nyckel | MIVVOLJUKZMTIN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Cl].CC1=CC2=CC3=CC(C)=C(N)C=C3N=C2C=C1N |
| IUPAC-namn | 2,7-dimetylakridin-3,6-diaminhydrokloridyl |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.76 |
| PubChem CID | 8672 |
| ChEBI | CHEBI:51742 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering