Läs mer
Acridinium C2 NHS Ester (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acridinium C2 NHS Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H23N2O6.CHF3O3S/c1-29-22-8-4-2-6-20(22)27(21-7-3-5-9-23(21)29)28(34)35-19-13-10-18(11-14-19)12-17-26(33)36-30-24(31)15-16-25(30)32;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-11,13-14H,12,15-17H2,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 632.1076 |