Läs mer
MedChemExpress Acriflavine
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 8048-52-0 |
| Löslighet | H2O : ≥ 25 mg/mL (96.25 mM) |
| Synonym | Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.73 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.09% |
| Frakt skick | Room temperature |