Läs mer
Akriflavinhydroklorid (>90 %), TRC
Produktkod. 30138734
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138734 1 g
30132536 10 g
30007740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1910901G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69235-50-3
Molekylformel C27H27Cl3N6
Molekylvikt (g/mol) 541.9
Synonym Acriflavine Dihydrochloride, Acriflavinium Chloride, Flavacridine Hydrochloride, NSC 689003
IUPAC-namn akridin-3,6-diamin; 10-metytakridin-10-ium-3,6-diamin; klorid; Dihydroklorid
LEDER NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C(C=C(N)C=C3)=[N+]2C.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C(C=C(N)C=C6)=N5.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acriflavine Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
Formel vikt 540.1363