Läs mer
Akriflavinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476081 10 g 10g
11486081 25 g 25g
11496081 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219067510
Kemiska identifierare
CAS 8063-24-9
Molekylformel C27H27Cl3N6
Molekylvikt (g/mol) 541.91
MDL-nummer MFCD00069039
InChI-nyckel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Euflavin, Trypaflavine
IUPAC-namn 3,6-diamino-10-metylakridin-10-iumakridin-3,6-diamin-dihydrokloridklorid
LEDER Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acriflavine hydrochloride
Namnnotering Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Analysprocentintervall 0.991
Formel vikt 245.8
Färg Brun/Röd
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver