Läs mer
Akriflavinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496081 100 g 100g
11476081 10 g 10g
11486081 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219067580
Kemiska identifierare
CAS 8063-24-9
Molekylformel C27H27Cl3N6
Molekylvikt (g/mol) 541.91
MDL-nummer MFCD00069039
InChI-nyckel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Euflavin, Trypaflavine
IUPAC-namn 3,6-diamino-10-metylakridin-10-iumakridin-3,6-diamin-dihydrokloridklorid
LEDER Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acriflavine hydrochloride
Namnnotering Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Analysprocentintervall 0.991
Formel vikt 245.8
Färg Brun/Röd
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acriflavine Hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acriflavine Hydrochloride