Läs mer
Acriflavine hydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492889
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492889 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15492889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60048.14
Request Bulk or Custom Format
Ett interkalerande färgämne
Akriflavinhydroklorid fungerar som ett interkalerande färgämne och rapporteras även hämma mitokondriogenes. Det är ett antiseptiskt medel och har använts i applikationer för dubbelfluorescensanalys av cellulärt DNA och protein samtidigt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acriflavine Hydrochloride fungerar som ett interkalerande färgämne och rapporteras även hämma mitokondriogenes. Det är ett antiseptiskt medel och har använts i applikationer för dubbelfluorescensanalys av cellulärt DNA och protein samtidigt.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
En blandning av 3,6-diamino-10-metylakridiniumklorid och 3,6-diaminoakridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8063-24-9
Molekylformel C27H27Cl3N6
Molekylvikt (g/mol) 541.91
MDL-nummer MFCD00069039
InChI-nyckel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride; Euflavine
IUPAC-namn 3,6-diamino-10-metylakridin-10-iumakridin-3,6-diamin-dihydrokloridklorid
LEDER Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acriflavine hydrochloride
Färg Orange till rött
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 6265525
Merck Index 14,123
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.