Läs mer
Akriflavinhydroklorid
Produktkod. 10651832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10651832 100 g Glasflaska 100g
10535501 10 g Glasflaska 10g
10545501 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2507.65 SEK / 100g
    Save 342.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Akriflavinhydroklorid, C27H28Cl4N6, CAS-nummer-69235-50-3, 3,6-diamino-10-metylakrinproflavintrihydrokloridklorid, acriviavinhydroklorid, unii-1s73vw819c, acriflavinhydrokloridblandning av 3,6-diamino-10-metyracridiniumkloridhydroklorid och3,6-diaminoacridinhydroklorid | CAS: 69235-50-3 | C27H27Cl3N6 | 541,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69235-50-3
Molekylformel C27H27Cl3N6
Molekylvikt (g/mol) 541.91
MDL-nummer MFCD00069039
InChI-nyckel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
IUPAC-namn akridin-3,6-diamin;10-metylakridin-10-ium-3,6-diamin;klorid;trihydroklorid
LEDER Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Acriflavine hydrochloride
Smältpunkt 260,0 °C
Färg Brun-röd till orange-röd
Förlust vid torkning 7 % max. (105 °C, 1 timme)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acriflavine hydrochloride
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.