Läs mer
Acrivastine, MedChemExpress
Beskrivning
Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrivastine |
| CAS | 87848-99-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BW825C |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (143.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(O)/C=C/C1=NC(/C(C2=CC=C(C)C=C2)=C/CN3CCCC3)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.44 |
| Visa mer |