Läs mer
Acrivastine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrivastine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+ |
| Formel vikt | 348.1838 |