Läs mer
Acrizanib, MedChemExpress
Beskrivning
Acrizanib (LHA510) is a VEGFR-2 inhibitor, with an IC50 of 17.4 nM for BaF3-VEGFR-2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrizanib |
| CAS | 1229453-99-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18F3N7O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | LHA510 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (93.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C2=CC=C(OC3=NC=NC(CNC)=C3)C=C2C=C1)NC4=NN(C)C(C(F)(F)F)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.4 |
| Visa mer |