Läs mer
Cytiva Acro™ 37 TF Ventilationsenhet med PTFE-membran
Kvantitet:
200/Pk.
24/förpackning
Beskrivning
- PTFE-membran och polypropenhölje har bred kemisk kompatibilitet.
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 7,5 cm 2 |
| Kvantitet | 200/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 37 mm |